Learn More
Thermo Scientific™ Concentrado de detergente PCC-54™
Solución de limpieza de laboratorio para instrumental de laboratorio, materiales de superficie e instrumentos de vidrio, incluidos vasos de precipitados, pipetas, lentes, espejos; alternativa a RBS-35.
Marca: Thermo Scientific™ 72288
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
El concentrado de detergente Thermo Scientific™ PCC-54 es un agente de limpieza general para su uso en muchos materiales de superficie de laboratorio e instrumental de vidrio, incluidos espejos, reflectores y lentes.
Características destacadas:
- Eliminación de residuos de sangre de vasos de precipitados y matraces de vidrio o plástico; tintes de color de mortero y majas de porcelana; virus del VIH de instrumental de vidrio, mesas y suelos; para eliminar los radioisótopos de las mesas contaminadas
- Enjuagues limpios que dejan superficies sin película; seguro de manipular: PCC-Pfree no contiene fosfatos perjudiciales para el medio ambiente; usar una solución de entre el 2 % y el 20 % a 50 °C para absorber los residuos biológicos más difíciles
Especificaciones
Líquido | |
Sin PCC-P, solución del 2 % al 20 % | |
Concentrado de detergente PCC-54 | |
3 L |
PCC-54™ | |
Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: De 20 a 25 °C. | |
1 unidad |
Seguridad y manipulación
- PCC-54 Detergent Concentrate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: tetrapotassium pyrophosphate, sodium carbonate, Isotridecanol, ethoxylated, Sodium hypochlorite, 4-N
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31