Learn More
PCDHGA2 Monoclonal Antibody (2A7), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Invitrogen MA522250
338.68 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alert:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Description
Peptide Sequence: SGTSRICVKV LDANDNAPVF TQPEYRISIP ENTLVGTRIL TVTATDADEG YYAQVVYFLE KSPGETSEVF ELKSTSGELT IIKDLDYEDA TFHEIDIEAQ DGPGLLTRA
PCDHGA2 Monoclonal antibody specifically detects PCDHGA2 in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Specifications
PCDHGA2 | |
Monoclonal | |
0.5 mg/mL | |
PBS with no preservative; pH 7.4 | |
Q9Y5H1 | |
PCDHGA2 | |
PCDHGA2 (NP_061738, 223 a.a. ∽ 331 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
100 μg | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Antibody | |
IgG2a κ |
ELISA, Western Blot | |
2A7 | |
Unconjugated | |
PCDHGA2 | |
mKIAA0588; Pcdhga2; PCDH-GAMMA-A2; protocadherin gamma subfamily A, 2; protocadherin gamma-A2 | |
Mouse | |
Protein A | |
RUO | |
56113, 93710 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.