Learn More
Thermo Scientific™ Tiras de 8 tubos para PCR
Consiga una transferencia de calor óptima en termocicladores con estas tiras de 8 tubos para PCR Thermo Scientific™ de 0,2 ml, fabricadas con polipropileno 100 % puro.
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Thermal Cyclers |
|---|---|
| Tipo de tapón | Domed |
| Volumen (métrico) | 0.2 mL |
Descripción
Consiga una transferencia de calor óptima en termocicladores con estas tiras de 8 tubos para PCR Thermo Scientific™ de 0,2 ml, fabricadas con polipropileno 100 % puro.
- Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógeno
- 120 tiras/bolsa
Especificaciones
| Thermal Cyclers | |
| Domed | |
| 0.2 mL |