Learn More
Eppendorf™ Enfriador para PCR
Una solución innovadora para proteger, transportar y almacenar muestras delicadas y para detener reacciones de forma segura.
Marca: Eppendorf™ 3881000015
121.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Mantiene una temperatura de la muestra de 0°C durante más de una hora y, a continuación, cambia de color cuando la temperatura supera los 7°C.
- Superior a un baño de hielo, resulta fácil de manejar, ahorra espacio y está libre de contaminación, por lo que es la preparación perfecta para reacciones de PCR
- La temperatura de tubos individuales se indica mediante el color de los calibres individuales
- Se evita la congelación de las muestras mediante el contorno cónico especialmente diseñado
- Agregado de refrigeración en el formato universal de 96 pocillos para tubos de PCR de 0,2 ml y 0,5 ml, para tiras de tubos, placas y tubos individuales
Especificaciones
Configuración de la reacción de la PCR | |
Azul, Rosa | |
96 |
Enfriador para PCR | |
0,2 ml |
Título del producto
Eppendorf™ Enfriador para PCR > Rosa/azul
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido