Learn More
Thermo Scientific™ Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón
Descripción
Las placas con faldón completo de 96 pocillos tienen un perfil bajo, diseño de pared de pocillo fina y son compatibles con aplicaciones de PCR y qPCR. Presentan un tamaño SBS y las placas son apilables para su uso en sistemas automatizados. Estas placas están disponibles como SuperPlate, que son más rígidas que las placas estándares, lo que facilita la manipulación robótica. Las placas de 96 pocillos y con faldón completo cuentan con una esquina recortada en la ubicación H1. Estas placas también tienen ocho orificios en el faldón, lo que ayuda a la colocación de la placa en el bloque termociclador y su retirada de él. La envoltura de faldón completo proporciona una superficie uniforme el agarre de los brazos robóticos, lo que hace que la placa sea adecuada para utilizarse con sistemas automatizados.
Las placas con faldón completo de 96 pocillos Thermo Scientific tienen un perfil bajo, diseño de pared de pocillo fina y son compatibles con aplicaciones de PCR y qPCR. Presentan un tamaño SBS y las placas son apilables para su uso en sistemas automatizados. Estas placas están disponibles como SuperPlate, que son más rígidas que las placas estándares, lo que facilita la manipulación robótica. Las placas de 96 pocillos y con faldón completo cuentan con una esquina recortada en la ubicación H1. Estas placas también tienen ocho orificios en el faldón, lo que ayuda a la colocación de la placa en el bloque termociclador y su retirada de él. La envoltura de faldón completo proporciona una superficie uniforme el agarre de los brazos robóticos, lo que hace que la placa sea adecuada para utilizarse con sistemas automatizados.
Características destacadas
• Tamaño ANSI:SBS y apilables para su uso en sistemas automatizados.
• Perfil bajo para reducir el espacio muerto y aumentar la eficacia de PCR
• Disponible como SuperPlate, que ofrece 4 veces más rigidez para una mejor manipulación robótica.
• Volumen del pocillo máximo de 0,2 ml (cuando se utiliza con adhesivo y cierres térmicos).
• Pocillo transparente para la visibilidad de las muestras.
• Sellable utilizando Thermo-Mat, películas y láminas adhesivas, cierres térmicos y todas las tiras de tapones Thermo Scientific.
• Presentan 8 orificios en el faldón, lo que ayuda a la colocación de la placa en el bloque termociclador y su retirada de él.
• El diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo permite un sellado seguro y protege frente a la evaporación.
• Las paredes delgadas y uniformes de los pocillos ofrecen una transferencia de calor uniforme y máxima.
• Las versiones de letras negras presentan caracteres alfanuméricos negros para permitir la identificación sencilla de los pocillos.
• Las placas blancas están optimizados para qPCR, lo que aumenta la sensibilidad y reduce la variabilidad en la detección de fluorescencia.
• Esquina recortada: H1
Aplicaciones
• PCR
• qPCR/PCR en tiempo real
Certifications
Certificado como material sin ADN, ARNasa y ADNasa.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa |
| Envase | 150 placa |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca de PCR |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores |
| Estilo de falda | Con faldón |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 0,2 mL |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |