Learn More
Grant Instruments™ Centrífuga de placas PCR/Mezclador de vórtice
Código de producto. 15400484
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
350 mm x 190 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15400484
Marca: Grant Instruments™ CVP2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Intervalo de agitación: De 300 a 1500 rpm
Intervalo de agitación: De 300 a 1500 rpm
  • La centrífuga y el mezclador de vórtice combinados permiten un ahorro de tiempo significativo.
  • El CVP-2 ofrece tres dispositivos en uno: Centrífuga con mezclador de vórtice; centrífuga de placas de PCR; mezclador de placas de PCR.
  • Temporizadores independientes de vórtice y centrífuga con hasta 999 ciclos.
  • Preparación uniforme de hasta 192 muestras simultáneamente.
  • rpm ajustables o cuatro preajustes programables.
  • Tamaño muy reducido
  • Gira hacia abajo después de mezclar para garantizar que todo el líquido esté en el fondo del pocillo.
  • Perfecto para aplicaciones que incluyen ELISA, PCR y preparación para biología molecular, descongelación/mezcla, preparación de mezclas maestras, ciencias de la vida, biología celular, lisis celular, aislamiento y purificación de ADN/ARN, y re-suspensión de pellets.
    Rango de control de la velocidad de la mezcla de la centrífuga: 300 a 1500rpm Rango de control de la velocidad de mezcla del vórtice: 300 a 1200 rpm Incremento del control de velocidad: 100 rpm Fuerza G / RCF: 245 Temporizador de la centrífuga con alarma sonora: 0 a 30 min. Temporizador de vórtice con alarma sonora de segundos: 0 a 60 min. Ciclos de centrifugado / vórtice: De 1 a 999
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tensión 120/230 V
    Tamaño 2 L
    Altura (métrico) 190 mm
    Longitud (métrico) 350 mm
    Peso (métrico) 6,15 kg
    Tipo Centrífuga de placas PCR / Mezclador de vórtice
    Carga máx. de muestra 6,15 kg
    Tamaño máx. del recipiente 2 microplacas sin faldón, medio faldón o faldón completo.
    Intervalo de agitación De 300 a 1500 rpm
    Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 350 mm x 190 mm