Learn More
BRAND™ Tiras de tubos de PCR
Las paredes con un grosor uniforme y extrafino permiten una transferencia óptima del calor y ciclos más cortos. Las superficies lisas del eje minimizan la adhesión de enzimas y ácidos nucleicos, lo que garantiza que la reacción se lleve a cabo por completo.
Marca: BRAND™ 781281
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Polypropylene 8 and 12 tube strips
- A variety of cap styles is available
- Compatible with leading thermal cyclers with heated lids
- Provide tight seal in all PCR* cyclers
- Protect samples from cross contamination
Especificaciones
Rosa | |
125 Pack | |
No se incluye |
0.2 mL | |
Polipropileno | |
PCR Tube Strip |