Learn More
Eppendorf™ Tubos de PCR de polipropileno
Garantice la eficiencia y la transferencia de calor homogénea con estos tubos de polipropileno de paredes finas. Los tubos de PCR de polipropileno Eppendorf™ son fáciles de abrir, aunque proporcionan un cierre hermético para evitar la evaporación en PCR.
Marca:  Eppendorf™ 0030124707
91.46 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.17820kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15645367
  • 97.11€ / paquete de 500
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Ensure efficient and homogenous heat transfer with these thin-walled polypropylene tubes. Eppendorf™ Polypropylene PCR Tubes are easy to open, but provide tight sealing to prevent evaporation in PCR.
  • Complementos de confianza para el trabajo diario
  • Protección contra la contaminación en la tapa
  • Posición definida de la tapa gracias a una bisagra especial
  • Alta transparencia, incluso en la base del tubo
  • Tapón grabado para su etiquetado
  • Junta hermética
  • Apertura fácil
  • Para su uso con todos los termocicladores con formato de bloque de 0,2 ml
  • Pared de grosor fino y superficie lisa
Aplicaciones
  • Tubos para PCR con bajo procesamiento de muestras
  • Tiras para PCR con un procesamiento de muestras medio
Especificaciones
Especificaciones
Incoloro
Paquete de 500 (10 bolsas de 50)
No estéril
Forensic DNA Grade (Non-sterile)
Autoclavable
Apto para análisis forenses de ADN
0,2 mL
Se puede utilizar con todos los termocicladores con formatos de bloque de 0,2 ml
Polypropylene
Hinged Cap
Single Tube