Learn More
PD 168077 maleate, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Descripción
A potent D4 dopamine receptor agonist (Ki = 8.7 nM) with > 400-fold selectivity over D2 and > 300-fold selectivity versus D3 subtypes respectively. Induces synaptic translocation of CaMK II to postsynaptic sites in cultured prefrontal cortical neurons. Centrally active in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-[[4-(2-Cyanophenyl)-1-piperazinyl]methyl]-3-methylbenzamide maleate |
Cantidad | 10 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 450.49 |
Porcentaje de pureza | 98% |