missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Human PDGFRA (PDGFR alpha), GST Tag Recombinant Protein
Human PDGFRA (PDGFR alpha), GST Tag Recombinant Protein
Marca: Thermo Scientific™ PV4117
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- PDGFRA is a cell surface receptor tyrosine kinase
- It binds members of the platelet-derived growth factor family

Especificaciones
NP_006197 | |
89.8 kDa | |
PDGFRA (PDGFR α) | |
Human | |
GST Tag | |
Tyrosine Kinases | |
Baculovirus | |
Frozen | |
Drug Development |
Kinase Assay | |
1 mg | |
PDGFR Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
Cytoplasmic | |
PDGFs (Platelet-Derived Growth Factors) |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermo Scientific™ Human PDGFRA (PDGFR alpha), GST Tag Recombinant Protein > 1 mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido