Learn More
asecos™ Estación IBC PE con rejilla galvanizada
Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Anchura (métrico):
1370,00 mm
2530,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Protección completa contra la corrosión
- Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc.
- Transporte fácil y seguro de cubetos de retención vacíos dentro de las instalaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Capacidad (imperial) | 264.2 gal. |
| Capacidad (métrico) | 1000 L |
| Material | Polietileno |
| Tipo | IBC Spill Pallet |
| Longitud (imperial) | 53.94 in. |
| Longitud (métrico) | 1370.00 mm |
| Anchura (imperial) | 53.94 in. |
| Anchura (métrico) | 1370,00 mm |
| Altura (imperial) | 27.17 in. |
| Mostrar más |