Learn More
BRAND™ Tapón de agarre de PE-LD
Fabricados con polietileno de baja densidad (LDPE). Los tapones de agarre de LDPE BRAND™ se utilizan con tubos de muestra y de sedimentación. El tapón de anillo doble evita la fuga de muestras. El borde estriado facilita el agarre y el manejo.
35.00€ - 35.90€
Especificaciones
Material | LDPE |
---|---|
Tipo de producto | Tapón de agarre |
Para utilizar con (aplicación) | Tubos de muestras y sedimentación |
Cantidad | 1000 por unidad |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10354061
|
BRAND™
114730 |
12 mm | Tubo de muestras 114750, 114760 BRAND™ |
35.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10058670
|
BRAND™
114720 |
16 mm | Tubo de muestras 114715 BRAND™ |
35.90€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Fabricados con polietileno de baja densidad (LDPE)
- Para su uso con tubos de muestra y de sedimentación.
- El tapón de anillo doble evita la fuga de muestras.
- El borde estriado facilita el agarre y el manejo.
Especificaciones
LDPE | |
Tapón de agarre | |
Tubos de muestras y sedimentación | |
1000 por unidad |