Learn More
asecos™ Cubeto para estantería PE con engarces para horquilla sin rejilla
Código de producto. 17856476 Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
315 L
400 L
480 L
600 L
1000 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17856476
Marca: asecos™ 31409
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
  • PE gris
  • Rejilla: sin rejilla
Especificaciones
Color Gris
Capacidad (imperial) 264.2 gal.
Capacidad (métrico) 1000 L
Material Polietileno
Tipo Sump
Longitud (imperial) 105.51 in.
Longitud (métrico) 2680.00 mm
Anchura (imperial) 105.51 in.
Anchura (métrico) 2680.00 mm
Altura (imperial) 19.29 in.
Altura (métrico) 490.00 mm
Fondo (imperial) 51.77 in.
Fondo (métrico) 1315.00 mm
Peso (imperial) 141.09 lb.
Peso (métrico) 64 kg