Learn More
asecos™ Cubeto para estantería PE con engarces para horquilla sin rejilla
Código de producto. 17856526 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
315 L
400 L
480 L
600 L
1000 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17856526 600 L cada uno
17886436 315 L cada uno
17846526 400 L cada uno
17896586 480 L cada uno
17856476 1000 L cada uno
5 options
Código de producto. 17856526
Marca: asecos™ 31408
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
  • PE gris
  • Rejilla: sin rejilla
Especificaciones
Color Gris
Capacidad (imperial) 158.5 gal.
Capacidad (métrico) 600 L
Material Polietileno
Tipo Sump
Longitud (imperial) 105.51 in.
Longitud (métrico) 2680.00 mm
Anchura (imperial) 105.51 in.
Anchura (métrico) 2680.00 mm
Altura (imperial) 12.40 in.
Altura (métrico) 315.00 mm
Fondo (imperial) 51.77 in.
Fondo (métrico) 1315.00 mm
Peso (imperial) 108.03 lb.
Peso (métrico) 49 kg