Learn More
asecos™ Cubeto para estantería PE con engarces para horquilla sin rejilla
Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
315 L
400 L
480 L
600 L
1000 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- PE gris
- Rejilla: sin rejilla
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Capacidad (imperial) | 126.8 gal. |
| Capacidad (métrico) | 480 L |
| Material | Polietileno |
| Tipo | Sump |
| Longitud (imperial) | 85.83 in. |
| Longitud (métrico) | 2180.00 mm |
| Anchura (imperial) | 85.83 in. |
| Anchura (métrico) | 2180.00 mm |
| Altura (imperial) | 12.40 in. |
| Mostrar más |