Learn More
Fisherbrand™ Tapón a presión de PE, transparente, para viales con tapón a presión
Código de producto. p-7113890 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
18 mm
22 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. 11797607
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • Tapón a presión de PE
  • Transparente
  • Cubierta cerrada
  • Los tapones a presión son fáciles de aplicar y retirar, eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o descapsulado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 18 mm
Material Polietileno
Cantidad 1000
Tipo Tapón a presión con parte superior cerrada
Tamaño del tapón ND18