Learn More
asecos™ Jarra de almacenamiento de PE
Almacenamiento y transporte interior seguro de líquidos, por ejemplo, ácidos o lejías
Marca:  asecos™ 40094
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17826526
  • 90.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • con tapón de rosca de acero inoxidable (1.4301), junta de PTFE
  • incl. etiqueta de seguridad multilingüe para identificación de contenido
Especificaciones
Especificaciones
0,5 gal
Amarillo
3.94 in.
11.02 in.
0.88 lb.
2 L
Polietileno
100.00 mm
280.00 mm
0.4 kg