Learn More
PEA-15 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18665200 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18665200 0.1 mL 0.10 ml
18657250 0.02 mL 0.02 ml
2 options
Código de producto. 18665200
Marca: Novus Biologicals NBP2937410.1ml
Rabbit Polyclonal Antibody
PEA-15 Polyclonal antibody specifically detects PEA-15 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PEA-15
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen HMAT115kD, PEA-15, PED15 kDa phosphoprotein enriched in astrocytes, phosphoprotein enriched in astrocytes 15, Phosphoprotein enriched in diabetes
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-130 of human PEA15 (NP_003759.1). MAEYGTLLQDLTNNITLEDLEQLKSACKEDIPSEKSEEITTGSAWFSFLESHNKLDKDNLSYIEHIFEISRRPDLLTMVVDYRTRVLKISEEDELDTKLTRIPSAKKYKDIIRQPSEEEIIKLAPPPKKA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8682
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG