missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Pear-shaped Schlenk Flask
Add material through a ground glass joint. Afora™ Pear-shaped Schlenk Flask is a reaction vessel typically used in air-sensitive chemistry.
Marca: Afora™ 102/E
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- En forma de pera
- Fondo redondo
- Un brazo lateral con llave de paso de PTFE
- Juntas de vidrio esmerilado hembra
Especificaciones
100 ml | |
Llave de paso de PTFE | |
14/23 | |
60 mm |
Vidrio | |
Pera | |
Redondo |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido