Learn More
Gilac™ Recipiente con pedal y tapa
El contenedor con pedal y tapa Gilac™ ofrece un funcionamiento manos libres para la eliminación sanitaria.
267.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 100 L |
---|---|
Capacidad (imperial) | 26.4 gal. |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11857443
|
Gilac™
G614421 |
Blanco |
267.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11877443
|
Gilac™
G614423 |
Verde |
267.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11867443
|
Gilac™
G614422 |
Azul |
267.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11887443
|
Gilac™
G614424 |
267.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Equipado con dos ruedas antiamarca (diámetro de 100 mm)Fácil de mover
- Funcionamiento manos libres para la eliminación sanitaria
- Fácil de limpiar.
- Tapas de colores para la clasificación selectiva de residuos
Especificaciones
100 L | |
26.4 gal. | |
Polipropileno |