Learn More
Gilac™ Pedal Container with Lid, 50 L
Pedal Container with Lid is a compact pedal container for space saving and hands-free operation to prevent contamination.
59.90€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 50 L |
---|---|
Capacidad (imperial) | 13.2 gal. |
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Material | Polypropylene |
Tipo de producto | Pedal Container with Lid |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17988521
|
Gilac™
G614321 |
White |
59.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17908591
|
Gilac™
G614322 |
Blue |
59.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17998921
|
Gilac™
G614323 |
Green |
59.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17968841
|
Gilac™
G614324 |
Red |
59.90€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17948451
|
Gilac™
G614325 |
Yellow |
59.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Compact pedal container for space saving.
- Hands-free operation to prevent contamination and facilitate barrier gestures, pedal prevents contamination.
- 2 pedal mounting positions available: automatic or manual lid closing.
- The lid (in manual lid version) can be closed by pressing the left part of the pedal.
- Longevity and durability.
- Perfect stability.
- Easy to clean.
- Colored lids for selective waste sorting.
- Self-assembled kit: lid, body, screws and pedal delivered in the same box.
Especificaciones
50 L | |
Not Autoclavable | |
Pedal Container with Lid |
13.2 gal. | |
Polypropylene |