Learn More
Thermo Scientific™ Tubos capilares de PEEK
Código de producto. 10302185 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
5 cm
5 cm
10 cm
10 cm
20 cm
30 cm
50 cm
50 cm
100 cm
Diámetro interior (imperial):
0,003 in
0,005 in
0,007 in
0,010 in
0,020 in
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Natural
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud global (métrico) Diámetro interior (imperial) Color unitSize
10302185 20 cm 0,003 in Natural cada uno
10259914 10 cm 0,003 in Natural cada uno
10280195 100 cm 0,003 in Natural cada uno
10794267 30 cm 0,003 in Natural cada uno
10006604 5 cm 0,003 in Natural cada uno
10678515 50 cm 0,003 in Natural cada uno
10552265 10 cm 0,005 in Rojo cada uno
10609993 20 cm 0,005 in Rojo cada uno
10069382 30 cm 0,005 in Rojo cada uno
10573225 5 cm 0,005 in Rojo cada uno
10766524 50 cm 0,005 in Rojo cada uno
10498084 100 cm 0,007 in Amarillo cada uno
10381485 20 cm 0,007 in Amarillo cada uno
10594665 30 cm 0,007 in Amarillo cada uno
10439244 50 cm 0,007 in Amarillo cada uno
10249414 10 cm 0,010 in Azul cada uno
10504255 100 cm 0,010 in Azul cada uno
10574855 30 cm 0,010 in Azul cada uno
10752917 5 cm 0,010 in Azul cada uno
10076304 50 cm 0,010 in Azul cada uno
10581305 100 cm 0,020 in Naranja cada uno
10161033 20 cm 0,020 in Naranja cada uno
10464793 30 cm 0,020 in Naranja cada uno
10180553 50 cm 0,020 in Naranja cada uno
24 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10302185
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 3700320
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Utilice estos bucles de muestras para los inyectores de muestras para HPLC Thermo Scientific™ Rheodyne™.
Utilice los bucles de muestras Thermo Scientific™ Rheodyne™ para los inyectores de muestras para HPLC Rheodyne. Están disponibles en acero inoxidable o PEEK biocompatible.
  • Amplia compatibilidad química
  • Biocompatible
  • Se pueden cortar a la longitud deseada.
  • Adecuados para muchas aplicaciones de HPLC
  • Resistentes a la mayoría de los disolventes orgánicos. Sin embargo, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el diclorometano, el THF y el DMSO no se recomiendan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Para utilizar con Inyectores de muestras Rheodyne HPLC
Tipo Tubos capilares
Color Natural
Diámetro interior (imperial) 0,003 in
Diámetro interior (métrico) 0.076 mm
Longitud global (imperial) 7.874 in.
Longitud global (métrico) 20 cm
Material PEEK
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.