Learn More
Cytiva Conector de ajuste manual de PEEK
Código de producto. 11390052 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Conexiones:
Macho de 1,59 mm (0,06 pulg.)
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 11390052
Marca: Cytiva 18111255
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Uso con tubo de D.E. 0,16 cm (1/16 pulg) El conector de apriete manual de PEEK Cytiva proporciona conexiones más estancas.
  • Tamaño del paquete 10 conexiones
  • 1,59 mm (0,06 pulg.) de apriete manual
  • Polieteretercetona (PEEK) 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conexiones Macho de 1,59 mm (0,06 pulg.)