Learn More
Thermo Scientific™ Manguitos de PEEK para tubos capilares de sílice fundida para HPLC
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Utilice los manguitos Thermo Scientific™ de PEEK para tubos capilares de sílice fundida para conectar los tubos capilares a puertos diseñados para recibir tubos de 1/16 in de diámetro externo. Flexibles y químicamente inertes, son capaces de resistir altas presiones.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Tubos capilares de sílice fundida |
| Tipo | Manguito de tubo capilar |
| Descripción | 0,008 in de diámetro interior; amarillo |
| Diámetro interior (imperial) | 0,008 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0.203 mm |
| Material | PEEK |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.