Learn More
Thermo Scientific™ Manguitos de PEEK para tubos capilares de sílice fundida para HPLC
Código de producto. 10771654 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
0,008 in de diámetro interior; amarillo
0,010 in de diámetro interno; azul
0,012 in de diámetro interior; natural
0,015 in de diámetro interior; naranja
0,021 in de diámetro interior; natural
0,030 pulg. de D.I.; natural
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
10771654 0,015 in de diámetro interior; naranja cada uno
10372035 0,008 in de diámetro interior; amarillo cada uno
10656824 0,010 in de diámetro interno; azul cada uno
10220585 0,012 in de diámetro interior; natural cada uno
10611416 0,021 in de diámetro interior; natural cada uno
10147574 0,030 pulg. de D.I.; natural cada uno
6 options
Código de producto. 10771654
Marca: Thermo Scientific™ F230
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Realice conexiones de tubos capilares con los manguitos de PEEK Thermo Scientific™ para tubos capilares de sílice fundida.
Utilice los manguitos Thermo Scientific™ de PEEK para tubos capilares de sílice fundida para conectar los tubos capilares a puertos diseñados para recibir tubos de 1/16 in de diámetro externo. Flexibles y químicamente inertes, son capaces de resistir altas presiones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Tubos capilares de sílice fundida
Tipo Manguito de tubo capilar
Descripción 0,015 in de diámetro interior; naranja
Diámetro interior (imperial) 0,015 in
Diámetro interior (métrico) 0,381 mm
Material PEEK
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.