Learn More
Cytiva Tubos de PEEK
Código de producto. 10328439 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,150 mm
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 metros
cada uno
Código de producto. 10328439
Marca: Cytiva 18111583
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tubos de PEEK están disponibles con distintos diámetros internos. El tubo de PEEK Cytiva Lifescience™ es un accesorio esencial para cromatografía.
  • Polieteretercetona (PEEK)
  • Disponible en distitos tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tubos
Diámetro interior (métrico) 1 mm
Diámetro exterior (imperial) 1,58 mm
Longitud global (métrico) 2 m
Material PEEK