Learn More
Cytiva Tubos de PEEK
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,150 mm
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 metros
cada uno
Descripción
- Polieteretercetona (PEEK)
- Disponible en distitos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tubos |
| Color | Naranja |
| Descripción | Tubos de PEEK, 2 m, D.I. 0,5 mm, D.E. (1/16 pulg.) |
| Diámetro interior (métrico) | 0,5 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,58 mm |
| Longitud global (métrico) | 2 m |
| Material | PEEK |