Learn More
Cytiva Uniones de PEEK
Conecte tubos de diferentes tamaños. Las uniones de PEEK Cytiva Life Sciences™ son un importante accesorio en diversas aplicaciones científicas.
51.00€ - 223.00€
Código de producto | Marca | Conexiones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Conexiones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12646185
|
Cytiva
11-0003-39 |
Conector hembra de 4,23 mm (1/16 pulgadas) a hembra de 4,23 mm (1/16 pulgadas) |
141.23€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
12534317
|
Cytiva
18-1142-08 |
De hembra de 7,94 mm (5/16 pulgadas) a macho de 1,52 mm (1/16 pulgadas) |
51.00€
paquete de 8 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11340072
|
Cytiva
18385801 |
M6 hembra a macho de 1,52 mm (1/16 pulgadas) |
223.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12465610
|
Cytiva
28954326 |
1/16 macho |
130.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Tamaño de paquete 5
- Cuando se solicitan por separado, los conectores vienen en negro.
- Fabricado en polieteretercetona (PEEK)
Especificaciones
Unión | |
PEEK |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Uniones de PEEK