Learn More
Thermo Scientific™ Uniones, piezas en T y en cruz de PEEK™ para conexiones de HPLC de alta presión
Código de producto. p-4522179 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Cruz
En T
Unión
Diámetro interior (imperial):
0,01 in
0,02 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10422155
Marca: Thermo Scientific™ P704
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice conexiones fiables de alta presión con las uniones, tes y cruces de PEEK™ biocompatible Thermo Scientific™ para conexiones de HPLC de alta presión.
Reduzca al mínimo los volúmenes muertos del sistema y garantice conexiones fiables de alta presión en su sistema para HPLC con las uniones, piezas en T y en cruz de PEEK™ Thermo Scientific™ para conexiones de HPLC de alta presión. El material es biocompatible con una amplia variedad de aplicaciones.
  • Formatos de volumen muerto bajo o cero absoluto
  • Biocompatible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Unión
Diámetro interior (imperial) 0,02 in
Descripción Unión de PEEK; volumen de barrido de 0,28 uL
Material PEEK
Diámetro interior (métrico) 7,87 mm
Para utilizar con (equipo) Tubos para cromatografía
Longitud (métrico) 23,37 mm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.