Learn More
Pefloxacina-d5, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Descripción
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Especificaciones
Especificaciones
CAS | 1228182-51-1 |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 10 mg |
Fórmula molecular | C17D5H15FN3O3 |
Número MDL | MFCD16652561 |
Peso molecular (g/mol) | 338.39 |
Grado | Estándar analítico |
Para utilizar con (aplicación) | ANTIBIÓTICOS |
Forma física | Sólido |