Learn More
Heathrow Scientific™ Gradilla de tubos de varillas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16360746 Tienda Heathrow Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
matriz, red, conjunto:
5 x 10
8 x 12
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 16360746
Marca: Heathrow Scientific™ HS24311A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La gradilla de tubos de varillas es resistente, robusta y versátil, está fabricada con polipropileno reforzado con fibra de vidrio y es ideal para trabajos de sobremesa o almacenamiento de tubos.
  • El diseño espacioso de las varillas facilita la visualización del contenido del tubo
  • Se utiliza como gradilla de secado para placas de vidrio o tubos invertidos
  • Las varillas permanecen rectas incluso después varias esterilizaciones en autoclave
  • Identificación alfanumérica en relieve para una rápida localización y recuperación de los tubos
  • Exclusivo diseño del pocillo con forma de lágrima para un mayor nivel de retención de los tubos
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Descripción Gradilla de tubos de varillas
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Blanco
Admite Tubos
Material Fibra de vidrio reforzada
Posiciones 1
Forma Rectangular
Apilables No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Tubos
Modelo HS24311A
N.º por caja 8/Paq.
N.° por paquete Paquete de 2
Envase Caja
Longitud (métrico) 18,8 cm
Longitud (imperial) 7,4 in
Anchura (imperial) 4,1 in
Altura (imperial) 2,7 in
Diámetro del pocillo (métrico) Entre 14 y 17 mm
Tipo de producto Test Tube Peg Rack
Estantes None
Altura (métrico) 6,9 cm
matriz, red, conjunto 5 x 10
Anchura (métrico) 10,4 cm