Learn More
Heathrow Scientific™ Gradilla de tubos de varillas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16380746 Tienda Heathrow Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
matriz, red, conjunto:
5 x 10
8 x 12
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 16380746
Marca: Heathrow Scientific™ HS24312A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La gradilla de tubos de varillas es resistente, robusta y versátil, está fabricada con polipropileno reforzado con fibra de vidrio y es ideal para trabajos de sobremesa o almacenamiento de tubos.
  • El diseño espacioso de las varillas facilita la visualización del contenido del tubo
  • Se utiliza como gradilla de secado para placas de vidrio o tubos invertidos
  • Las varillas permanecen rectas incluso después varias esterilizaciones en autoclave
  • Identificación alfanumérica en relieve para una rápida localización y recuperación de los tubos
  • Exclusivo diseño del pocillo con forma de lágrima para un mayor nivel de retención de los tubos
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Descripción Gradilla de tubos de varillas
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Blanco
Admite Tubos
Material Fibra de vidrio reforzada
Forma Rectangular
Apilables No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Tubos
Modelo HS24312A
N.º por caja 8/Paq.
N.° por paquete Paquete de 2
Envase Caja
Longitud (métrico) 8,2 cm
Longitud (imperial) 3,2 in
Anchura (imperial) 4,1 in
Altura (imperial) 2,7 in
Diámetro del pocillo (métrico) Entre 10 y 13 mm
Tipo de producto Tube Rack
Estantes None
Altura (métrico) 6,9 cm
matriz, red, conjunto 8 x 12
Anchura (métrico) 10,4 cm