Learn More
MedChemExpress PEG6-(CH2CO2H)2
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 354.35 g/mol |
| CAS | 77855-76-6 |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Cantidad | 100 mg |
| Solubilidad | Ethanol : 100 mg/mL (282.21 mM; Need ultrasonic) |
| Objetivo | Dopamine Receptor |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.