Learn More
Memmert™ Incubadora-refrigeradora Peltier IPPeco con Tecnología avanzada Peltier
Ideal para cultivar por encima y debajo de la temperatura ambiente, determinar el número de gérmenes o realizar pruebas de durabilidad.
Marca: Memmert™ IPP260ECOPLUS
7198.20 EUR hasta el 2024-12-15
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Descripción
Eficiente, homogéneo y fiable: estas tres palabras describen la incubadora refrigerada por Peltier Memmert IPPeco
- Tamaños de modelo: 30, 55, 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200
- Intervalos de ajuste de temperatura: De 0 a +70° C (tamaño 110 a 1060), de +15° C a +60° C (tamaño 1400 y 2200)
- 2 variantes de modelo: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY (control intuitivo)
- Convección: ventilación forzada por el ventilador Peltier
- Tecnología Peltier avanzada: máxima eficiencia energética en comparación con las cámaras climáticas con un compresor
- Unidad de iluminación opcional (luz blanca de color negro, luz blanca cálida)
- Parámetros ajustables: temperatura (Celsius o Fahrenheit), hora del programa, zonas horarias
- Distribución absolutamente homogénea de la temperatura
- Mayor gama de aplicaciones gracias a la refrigeración hasta el punto de congelación
- Siempre un buen ambiente: sin refrigerante, funcionamiento suave, compacto y de bajo mantenimiento
El rendimiento de esta incubadora refrigerada por Peltier es impresionante: el calentamiento, la refrigeración y la recuperación después de abrir la puerta se producen bien ajustados y, sin embargo, a velocidad máxima. Las puertas dobles de serie evitan la contaminación y las caídas de las subidas de temperatura, al mismo tiempo que dispone de una vista óptima de la carga sensible a través de las puertas de vidrio interiores de área amplia.
Hay dos variantes de modelo: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY.
SingleDISPLAY es ideal para aplicaciones estándar. La temperatura, la posición de la trampilla de aire y la velocidad del ventilador permanecen en un valor constante durante todo el proceso. Adecuado para cuando no hay requisitos para la programación de rampas o bucles, si la aplicación solo implica la necesidad de secar materiales no sensibles y no requiere una protección múltiple por encima de la temperatura o un sistema de alarma técnicamente complejo. En tales casos, la funcionalidad de los modelos SingleDISPLAY será ideal para la aplicación.
El TwinDISPLAY ofrece la máxima comodidad para procesos complejos. Si la aplicación requiere una precisión y fiabilidad excepcionales junto con un funcionamiento intuitivo y una protección contra temperatura doble, incluida la alarma visual, los modelos TwinDISPLAY proporcionarán la funcionalidad, la comodidad y la seguridad necesarias. Mediante el intuitivo software de control y registro AtmoCONTROL, incluso los complejos procesos se pueden programar de forma rápida y sencilla. Varias alarmas acústicas, visuales y de protección contra exceso de temperatura, así como posiblemente el envío de un mensaje de alarma automático a una o varias direcciones de correo electrónico dejarán tiempo para las cosas que realmente importan.
Especificaciones
CE | |
256 L | |
Unidad de iluminación opcional | |
0 (al menos 20 por debajo de la temperatura ambiente) a 70°°C. | |
2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY) | |
500 x 640 x 800 mm | |
165 kg | |
50/60 Hz |
No | |
Acero inoxidable (304/1,4301) | |
Acero inoxidable | |
Incubadora refrigerada | |
Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días | |
824 x 655 x 1183 mm | |
114 kg |