Learn More
3M™ Auriculares PELTOR™ Alert con radio FM
Auriculares 3M™ PELTOR™ Alert con radio FM incorporada y una función dependiente de nivel para mejorar la seguridad y aumentar la motivación de los usuarios en condiciones de ruido.
293.00€
Especificaciones
Nivel de ruido | 30 dB |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Modelo | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Modelo | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15739997
|
3M™
7000108538 |
Casco de seguridad reforzado, auriculares con radio | Casco de seguridad reforzado | 430 g |
293.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15779987
|
3M™
7000108376 |
Auriculares con radio | Diadema | 400 g |
293.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Proteja su audición y escuche la radio al mismo tiempo.
- Excelente recepción de radio FM
- La función dependiente de nivel permite al usuario oír el ruido de alrededor y conversar con los compañeros de trabajo.
- Enchufe de entrada de audio estéreo de 3,5 mm para conectarse a dispositivos externos
- Tiempo de funcionamiento de aprox. 70 horas
- El sistema flexible significa que si actualiza o cambia el fabricante de la radio, solo tendrá que sustituir el cable y no la pieza más cara: el auricular.
Especificaciones
30 dB | |
Con aprobación CE |