Learn More
3M™ PELTOR™ Orejeras, Verde
Click to view available options
Modelo:
X1A, Sobre la cabeza
X1P3E, Casco
CSA Z94.2:
Clase A
Clase B
Dieléctrico/a/s:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 par
Descripción
- Reduce los niveles de ruido hasta 27 dB
- La banda ancha plana de la cabeza está eléctricamente aislada, lo que hace que los orejeras sean eléctricamente resistentes o 'dieléctricas'
- La codificación por colores facilita la identificación del nivel de protección que se lleva
- Las copas compactas ofrecen una compatibilidad mejorada con otros equipos de seguridad
- Las almohadillas suaves anchas ayudan a los trabajadores a mantenerse cómodos
- El diseño de doble banda proporciona dispersión de calor y el diseño interno de acero inoxidable ofrece una presión uniforme y un ajuste cómodo durante un periodo de 8 horas
- Diseñados para optimizar la distribución y el equilibrio del peso para ofrecer una comodidad excepcional
- Las copas de plástico ABS son rígidas, de alta resistencia y resistentes a impactos
- El revestimiento exterior suave de poliuretano termoplástico (TPU) de la copa protege de la abrasión y los golpes
Compliance
Las orejeras 3M™ se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro, verde |
| ANSI S3.1974 | Sí |
| Material del cojín | Espuma |
| CSA Z94.2 | Clase A |
| Color del cojín | Negro |
| Material de la banda de sujeción | Alambre |
| Para utilizar con (aplicación) | Acabado de compuestos, Acabado final, Esmerilado, Operaciones de máquinas, Preparación de pintura, Pintura, Soldadura |
| Modelo | X1A, Sobre la cabeza |
| Pares por paquete | 1 unidad |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 22 dB |
| Mostrar más |