Learn More
3M™ Casco serie G3000 con ventilación y banda de sudor de cuero de diseño estilizado
Series G3000 Ventilated Slim Design Hard Hat with Leather Sweatband allows falling objects to slide off easily and not dislodge the helmet from its position.
Marca: 3M™ 7000108298
17.67 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- A hard hat designed for use in harsh environments, with excellent ventilation and a good field of vision.
- 3M™ Uvicator™ sensor disc tells you when your hard hat has been over exposed to UV- radiation and its time to replace it.
- Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches, etc.
- Ventilation holes distributed over a larger area offer maximum through-flow of air increasing wearer comfort.
- Head harness can be rotated 180° for better visibility when working in confined spaces.
- Short peak gives improved upwards visibility.
- Easy to replace soft leather sweatband for the highest level of comfort and hygiene.
Especificaciones
EN397 | |
ABS estabilizado ante UV | |
Casco de protección | |
Sí |
Blanco | |
G30DUW | |
1 unidad |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Título del producto
3M™ Casco serie G3000 con ventilación y banda de sudor de cuero de diseño estilizado > Estilo: G30DUW
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido