Learn More
3M™ Auriculares PELTOR™ LiteCom™ Plus
Los auriculares 3M™ PELTOR™ LiteCom™ Plus se basan en un diseño básico robusto con una serie de características añadidas.
Marca:  3M™ 7000108543
Detalles adicionales : Peso : 1.09800kg Transport : UN number : 3481 Chem class : 9
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15779997
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Los auriculares con radio de comunicación integrada permiten una conversación bidireccional a una distancia de hasta 3000 m
  • La función dependiente de nivel permite al usuario oír el ruido de alrededor y conversar con los compañeros de trabajo.
  • Es fácil conectar un teléfono móvil o una radio de comunicación externa, independientemente de la frecuencia.
  • El software del micrófono está programado para captar solo la voz y filtra eficazmente todos los demás sonidos.
  • Hay 121 subcanales que permiten que varios usuarios se comuniquen individualmente utilizando el mismo canal
  • Comunicación en 8 canales en la banda de 446 MHz PMR
  • Alcance de hasta 1 km
Especificaciones
Especificaciones
Auriculares de comunicación
33 dB
Con aprobación CE