Learn More
3M™ Auriculares PELTOR™ LiteCom™ Plus
Los auriculares 3M™ PELTOR™ LiteCom™ Plus se basan en un diseño básico robusto con una serie de características añadidas.
Marca: 3M™ 7000108545
Detalles adicionales : Peso : 4.10500kg
Descripción
- Los auriculares con radio de comunicación integrada permiten una conversación bidireccional a una distancia de hasta 3000 m
- La función dependiente de nivel permite al usuario oír el ruido de alrededor y conversar con los compañeros de trabajo.
- Es fácil conectar un teléfono móvil o una radio de comunicación externa, independientemente de la frecuencia.
- El software del micrófono está programado para captar solo la voz y filtra eficazmente todos los demás sonidos.
- Hay 121 subcanales que permiten que varios usuarios se comuniquen individualmente utilizando el mismo canal
- Comunicación en 8 canales en la banda de 446MHz PMR
- Alcance de hasta 1 km
Especificaciones
Auriculares de comunicación | |
Banda para el cuello | |
33 dB | |
Con aprobación CE |