Learn More
3M™ Orejeras PELTOR™ Optime™ I
Una protección ideal contra ruidos que surgen de una amplia gama de aplicaciones en el lugar de trabajo y actividades de ocio. Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ I ofrecen una protección versátil para tareas de corta y larga duración.
29.00€ - 751.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Aprobado por la CE, EN 352-3: 2002 |
---|---|
Tipo de producto | Orejeras |
Código de producto | Marca | Modelo | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15709697
|
3M™
7000038206 |
H510P3E-469-GB, Montado en casco | N/A | N/A | N/A | |||||
15709907
|
3M™
7000107744 |
H510P3A-405-GU, Montado en casco | N/A | N/A | N/A | |||||
15719707
|
3M™
7000039617 |
H510P3E-405-GU, Montado en casco |
645.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15719857
|
3M™
7000103737 |
H510A-470-GB, Sobre la cabeza |
29.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15719907
|
3M™
7000107745 |
H510P3B-405-GU, Montado en casco | N/A | N/A | N/A | |||||
17281806
|
3M™
7000039618 |
H510B-403-GU, Banda para el cuello |
319.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15729857
|
3M™
7000103738 |
H510F-459-GB, Sobre la cabeza | N/A | N/A | N/A | |||||
15729907
|
3M™
7000107747 |
H510P3EA-405-GU, Montado en casco | N/A | N/A | N/A | |||||
15739907
|
3M™
7000107750 |
H510P3G-405-GU, Montado en casco | N/A | N/A | N/A | |||||
15749907
|
3M™
7000107751 |
H510P3H-405-GU, Montado en casco | N/A | N/A | N/A | |||||
15759907
|
3M™
7000107752 |
H510P3K-405-GU, Montado en casco | N/A | N/A | N/A | |||||
15769907
|
3M™
7000107753 |
H510P3A-405-GU, Montado en casco | N/A | N/A | N/A | |||||
15789727
|
3M™
7000043332 |
H510P3AF-405-GU, Montado en casco | N/A | N/A | N/A | |||||
15799687
|
3M™
7000038205 |
H510F-404-GU, Sobre la cabeza |
384.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Su diseño reducido minimiza las molestias
- El gran espacio en el interior de las copas reduce la humedad y la acumulación de calor
- Las almohadillas e insertos se quitan y ponen con gran facilidad, lo que ayuda a mantenerlas limpias e higiénicas.
- Las almohadillas son suaves y anchas, lo cual reduce la presión alrededor de las orejas y mejora la comodidad y el uso
Especificaciones
Aprobado por la CE, EN 352-3: 2002 | |
Orejeras |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
3M™ Orejeras PELTOR™ Optime™ I