Learn More
3M™ Orejeras PELTOR™ Optime™ III Código de producto.: 12990295
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
3M™ Orejeras PELTOR™ Optime™ III
Código de producto. 12990295
Verde, negro, Montado en casco
Click to view available options
Color:
Negro, rojo
Verde, negro
Modelo:
Banda para el cuello
Diadema
Montado en casco
Código de producto. 12990295
Marca: 3M™ 7000038212
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Desarrolladas para su uso en entornos de ruido extremadamente altos, especialmente aquellos dominados por sonidos de alta frecuencia. Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ III se basan en la tecnología con diseño de doble copa para ayudar a minimizar el efecto de resonancia, lo que da como resultado una excelente atenuación de alta frecuencia.
  • Diseño de copa moderno y elegante
  • Buena inteligibilidad de la voz
  • El gran espacio en el interior de las copas reduce la humedad y la acumulación de calor
  • Las almohadillas e insertos se quitan y ponen con gran facilidad, lo que ayuda a mantenerlas limpias e higiénicas
  • Su exclusiva banda de diseño reducido ayuda a mantener una presión constante
  • Las almohadillas son suaves y anchas, lo cual reduce la presión alrededor de las orejas y mejora la comodidad y el uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde, negro
Plug Shape Óvalo
Tipo de producto Orejeras Optime III
Modelo Montado en casco
Título del producto
3M™ Orejeras PELTOR™ Optime™ III >