Learn More
3M™ Orejeras PELTOR™ Optime™ III
Click to view available options
Color:
Negro, rojo
Verde, negro
Modelo:
Banda para el cuello
Diadema
Montado en casco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Diseño de copa moderno y elegante
- Buena inteligibilidad de la voz
- El gran espacio en el interior de las copas reduce la humedad y la acumulación de calor
- Las almohadillas e insertos se quitan y ponen con gran facilidad, lo que ayuda a mantenerlas limpias e higiénicas
- Su exclusiva banda de diseño reducido ayuda a mantener una presión constante
- Las almohadillas son suaves y anchas, lo cual reduce la presión alrededor de las orejas y mejora la comodidad y el uso
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro, rojo |
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
| Para utilizar con (aplicación) | Minería, entorno naval, aeropuertos y centrales eléctricas |
| Plug Shape | Óvalo |
| Tipo de producto | Protección auditiva Optime III |
| Modelo | Diadema |