Learn More
3M™ Fuente de alimentación PELTOR™
La fuente de alimentación 3M™ PELTOR™ es adecuada para su uso con paquetes de baterías recargables 3M™ PELTOR™ ACK053.
Marca:  3M™ 7000108521
28.68 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15729997
  • 37.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Enchufe de la toma de corriente con puerto USB
  • Adaptador de alimentación de 230 V CC a USB de 5 V
  • Cable de carga USB compatible 3M™ PELTOR™ AL2AI o PELTOR™ FR09 necesario
  • Se suministra con adaptadores de enchufe para la UE/el Reino Unido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Fuente de alimentación
Batería LiteCom™ Pro II IS
Puerto de carga USB