Learn More
3M™ Paquete de baterías de iones de litio recargables PELTOR™
Paquete de baterías de iones de litio recargables 3M™ PELTOR™ diseñado para su uso con auriculares 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus.
Marca:  3M™ 7100075380
116.63 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15740088
  • 151.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Paquete de baterías de iones de litio recargables
  • Capacidad de la batería: 3,7 V, 1350 mAh, 5 Wh
  • Para su uso con auriculares 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus
  • Tiempo de carga 4 horas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Paquete de baterías
Documentos
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.