Learn More
3M™ Auriculares LiteCom Plus PMR446 Mhz PELTOR™ WS™
Viene en un casco y cuenta con una radio analógica bidireccional preprogramada integrada, conectividad Bluetooth™ multipunto, micrófono con cancelación de ruido y una función dependiente del nivel para la escucha ambiental.
Marca: 3M™ 7100204418
1089.18 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.80000kg
Descripción
- Protector auditivo con radio bidireccional analógica incorporada
- La tecnología dependiente del nivel ayuda a mejorar el conocimiento de la situación y la comunicación
- La conectividad multipunto Bluetooth™ permite la conexión sin fisuras de los dispositivos móviles
- Activación rápida de la función dependiente del nivel al pulsar para escuchar
- Micrófono resistente al agua con cancelación de ruido
- Transmisión por voz (VOX) para el uso de manos libres en entornos con mucho ruido
- Batería recargable de iones de litio
- Compatible con PMR446 MHz
- Se utiliza para ayudarle a comunicarse eficazmente en entornos con mucho ruido
Especificaciones
Analógico | |
Casco | |
MT73H7P3E4410WS6EU |