Learn More
3M™ Auriculares PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III Ex
Los auriculares 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III Ex ofrecen comunicación inalámbrica en entornos ruidosos.
Marca: 3M™ 7100098898
1511.26 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- La radio de comunicación bidireccional programable integrada permite una comunicación clara y sin manos en altos niveles de ruido sin cables ni cableado engorrosos
- Los auriculares se pueden programar para utilizar hasta 70 canales de radio de dos vías únicos mediante modulación digital analógica y/o DMR
- Funcionalidad multipunto Bluetooth™
- Los auriculares de atenuación de ruidos ayudan a proporcionar protección auditiva en entornos con niveles potencialmente peligrosos
- Aprobado para su uso en atmósferas potencialmente explosivas de conformidad con la directiva ATEX y el plan IECEx para la minería subterránea, el gas y el polvo
- Función dependiente del nivel para escucha ambiental con la funcionalidad «Push-to-Listen»
- Micrófono de voz resistente al agua y cancelador de ruido con transmisión de voz (VOX) para un funcionamiento manos libres; ayuda a proporcionar una comunicación clara en entornos ruidosos y exigentes
Especificaciones
Banda para el cuello | |
MT73H7B4D10EU-50 | |
Analógico/digital | |
32 dB |