Learn More
3M™ Orejeras PELTOR™ Serie X5
Código de producto. p-6838003
Click to view available options
Modelo:
X5A, Sobre la cabeza
Dieléctrico/a/s:
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15640236
Marca: 3M™ 7000103995
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las orejeras PELTOR™ Serie X5 ofrecen una combinación de espuma especialmente formulada, además de un innovador diseño de separador y auricular para que sea ideal en situaciones de ruido de muy alto nivel.
  • Atenuación sin igual sin necesidad de doble protección
  • Se ofrece sobre la cabeza o acoplado al casco
  • El diseño de doble diadema ayuda a reducir la acumulación de calor con un buen ajuste y equilibrio.
  • La combinación de nuevas tecnologías permite más espacio en el interior del auricular para un ajuste más cómodo
  • Los puntos de pivote del auricular se abaten para una comodidad y eficacia óptimas.
  • Dieléctrico (solo modelos X5A y X5P5E)
  • Compatibles con cascos (modelos X5P3E y X5P5E)
Compliance
Las orejeras 3M™ se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
ANSI S3.1974 Sí
Material del cojín Espuma
CSA Z94.2 Clase AL
Color del cojín Negro
Material de la banda de sujeción Alambre
Para utilizar con (aplicación) Acabado de compuestos, Esmerilado, Operaciones de máquinas, Fábricas de papel, Canteras, Transporte, Soldadura
Modelo X5A, Sobre la cabeza
Pares por paquete 1 unidad
Reducción del ruido nominal (RRN) 31 dB
Tipo de producto Serie X5
Headband Color Negro
Dieléctrico/a/s Sí
Material ABS/TPU, espuma de PU y PVC