Learn More
3M™ Orejeras PELTOR™, amarillo
Click to view available options
Modelo:
X2A, Sobre la cabeza
Dieléctrico/a/s:
Sí
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Reducen los niveles de ruido
- La codificación por colores facilita la identificación del nivel de protección que se lleva
- Las copas compactas ofrecen una compatibilidad mejorada con otros equipos de seguridad
- Las almohadillas suaves anchas ayudan a los trabajadores a mantenerse cómodos
- Diseñados para optimizar la distribución y el equilibrio del peso para ofrecer una comodidad excepcional
- Las copas de plástico ABS son rígidas, de alta resistencia y resistentes a impactos
- El revestimiento exterior suave de poliuretano termoplástico (TPU) de la copa protege de la abrasión y los golpes
Compliance
Las orejeras 3M™ se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro, amarillo |
| ANSI S3.1974 | Sí |
| CSA Z94.2 | Clase A |
| Color del cojín | Negro |
| Para utilizar con (aplicación) | Montaje, limpieza, demolición, mantenimiento de instalaciones, molienda, funcionamiento de máquinas, pintura, lijado, soldadura |
| Modelo | X2A, Sobre la cabeza |
| Pares por paquete | 1 unidad |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 24 dB |
| Tipo de producto | Serie X2 |
| Headband Color | Negro |
| Mostrar más |