Learn More
3M™ Orejeras PELTOR™ Serie X3
Código de producto. 13409928
Click to view available options
Modelo:
X3A, Sobre la cabeza
Dieléctrico/a/s:
Sí
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 13409928
Marca: 3M™ 7000103991
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las orejeras PELTOR™ Serie X3 sobre la cabeza y acopladas al casco ofrecen una gran atenuación ideal para entornos de ruido de moderado a alto.
  • Adecuados para una exposición al ruido de moderado a alto
  • El diseño de doble diadema ayuda a reducir la acumulación de calor con un buen ajuste y equilibrio.
  • Los auriculares garantizan un ajuste personalizado y comodidad para cada usuario
  • Almacenamiento cómodo
  • Compatibles con cascos (modelos X3P3E y X3P5E)
  • Dieléctrico (excluye el modelo X3P3E)
Compliance
Las orejeras 3M™ se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, rojo
ANSI S3.1974 Sí
CSA Z94.2 Clase AL
Color del cojín Negro
Para utilizar con (aplicación) Montaje, limpieza, demolición, mantenimiento de instalaciones, esmerilado, funcionamiento de máquinas, pintura, lijado, soldadura
Modelo X3A, Sobre la cabeza
Pares por paquete 1 unidad
Reducción del ruido nominal (RRN) 28 dB
Tipo de producto Serie X3
Headband Color Negro
Dieléctrico/a/s Sí