Learn More
Sampling Systems™ Pendulum Beaker
These pendulum beakers automatically swing to the horizontal position, meaning that your water samples are less likely to spill when using the TeleScoop.
40.15€ - 252.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Swabbing Template |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Desechables | Reusable |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduado | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduado | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17932042
|
Sampling Systems™
5065C-252 |
250 mL | Sí | Polipropileno |
40.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17902122
|
Sampling Systems™
5065C-502 |
500 mL | No | Polipropileno |
41.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17922042
|
Sampling Systems™
5065C-1001B |
1 L | No | Acero inoxidable |
252.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17942042
|
Sampling Systems™
5065C-1002 |
1 L | No | Polipropileno |
45.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17972042
|
Sampling Systems™
5065C-2002 |
2 L | No | Polipropileno |
51.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Telescopic samplers are often used for taking surface samples from rivers, tanks and lakes
- A wide choice of attachments is available to make the TeleScoop ideally suited for most applications
- Attachments are interchangeable and simply click into position
Especificaciones
Swabbing Template | |
Autoclavable | |
Reusable | |
No estéril |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sampling Systems™ Pendulum Beaker